Få mere at vide
N-nitrosodiisopropylamin 1,0 mg/ml i methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30463015
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463015 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463015 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0877.79L21000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-nitrosodiisopropylamin 1,0 mg/ml i methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodiisopropylamine
CAS 601-77-4
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodiisopropylamine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C6 H14 N2 O
Koncentration 1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-N-nitroso-, Diethylamine, 1,1'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)-N-nitroso-2-propanamine, Diisopropyl-N-nitrosamine, Diisopropylnitrosamine, N-Nitrodiisopropylamine, N-Nitrosodiisopropylamine, NSC 336, Nitrosodiisopropylamine, NDIPA, DIPNA, NDPA
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CC(C)N(N=O)C(C)C
IUPAC navn N,N-di(propan-2-yl)lattergasamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 130.188
Mængde 1 ml
Formel vægt 130,111 g/mol