Få mere at vide
N-nitrosodiisobutylamin, TRC
Artikelnummer. 17993855
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993855 100 mg
17972595 50 mg
17932505 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN525610100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 997-95-5
Molekylær formel C8 H18 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Synonym Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
IUPAC navn N,N-bis(2-methylpropyl)lattergasamid
SMIL CC(C)CN(CC(C)C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodiisobutylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formel vægt 158.1419
Procent renhed >95%