Få mere at vide
N-nitrosodiisobutylamin, Mikromol
Artikelnummer. 30460406
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460406 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30460406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3987.100100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-nitrosodiisobutylamin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodiisobutylamine
CAS 997-95-5
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodiisobutylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H18 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)CN(CC(C)C)N=O
IUPAC navn N,N-bis(2-methylpropyl)lattergasamid
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 158,1419 g/mol