Få mere at vide
N-Nitrosodiethylamine-d4, TRC
Artikelnummer. 30478132
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30478132 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30478132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52546710MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4)
CAS 1346603-41-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 2H4 H6 N2 O
Mængde 10 mg
Synonym Ethan-1,1-d2-amine','N-(ethyl-1,1-d2)-N-nitroso-, N-(Ethyl-1,1-d2)-N-nitrosoethan-1,1-d2-amine, N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4)
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])(C)N(N=O)C([2H])([2H])C
IUPAC navn N,N-bis(1,1-dideuterioethyl)nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 106.16
Formel vægt 106.1044
Procent renhed >95