Få mere at vide
N-Nitrosodiethylamine-d4 + Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8 (Mixture) (1mg/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8∣N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4) |
| CAS | 1173019-53-8, 1346603-41-5 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8 1mg/mL∣N-Nitroso-diethylamine (dimethylene-D4) 1mg/mL |