Få mere at vide
N-Nitrosodiethylamine-d10, TRC
Artikelnummer. 30466606
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30466606 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30466606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5254661MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-diethylamine-d10
CAS 1219794-54-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 2H10 N2 O
Mængde 1 mg
Synonym N-Nitroso-diethylamine D10, N-(Ethyl-d5)-N-nitrosoethan-d5-amine, N-Nitroso-bis(pentadeuterioethyl)amine
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 112.2
Formel vægt 112.1421
Procent renhed >95