Få mere at vide
N-nitrosodiethylamin (1 mg/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30009907
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30009907 1 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30009907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT89301X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-diethylamine
CAS 55-18-5
Molekylær formel C4 H10 N2 O
Mængde 1 x 1 mL
Synonym Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)N=O
IUPAC navn N,N-diethylnitro-amid
Molekylvægt (g/mol) 102.14
Formel vægt 102.0793
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-Nitroso-diethylamine 1 mg/mL