Få mere at vide
N-nitrosodiethylamin (100 ug/ml i methanol), TRC
Artikelnummer. 30475537
Skift visning
Mængde:
1x1 mL
Artikelnummer. Mængde
30475537 1x1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30475537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT89321X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-diethylamine
CAS 55-18-5
Molekylær formel C4 H10 N2 O
Mængde 1x1 mL
Synonym Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)N=O
IUPAC navn N,N-diethylnitro-amid
Molekylvægt (g/mol) 102.14
Formel vægt 102.0793
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100 μg/mL