Få mere at vide
N-nitrosodiethylamin 0,1 mg/ml i methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 18091000
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
18091000 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.10AME00.10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-nitrosodiethylamin 0,1 mg/ml i methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-diethylamine
CAS 55-18-5
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso-diethylamine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C4 H10 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)N=O
IUPAC navn N,N-diethylnitro-amid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 102.14
Mængde 1 ml
Formel vægt 102,0793 g/mol