Få mere at vide
N-nitrosodicyclohexylamin, TRC
Artikelnummer. 17933295
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17933295 250 mg
17915095 50 mg
17913605 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17933295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN525550250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947-92-2
Molekylær formel C12 H22 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 210.32
Synonym N-Nitrosodicyclohexylamine, Dicyclohexylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-nitrosocyclohexanamine, Dicyclohexylnitrosamine, N,N-Dicyclohexylnitrosamine, NSC 337
IUPAC navn N,N-dicyclohexylnitrous amid
SMIL O=NN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodicyclohexylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Formel vægt 210.1732
Procent renhed >95%