Få mere at vide
N-nitrosodicyclohexylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodicyclohexylamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2 |
| Formel vægt | 210.1732 |
| Procent renhed | >95% |