Få mere at vide
N-Nitrosodiclofenac, TRC
Artikelnummer. 30041242
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041242 10 mg
30041375 50 mg
30010886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN13743010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66505-80-4
Molekylær formel C14H10Cl2N2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.15
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)nitrosoamino]-, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)nitrosoamino]benzeneacetic acid, N-Nitrosodiclofenac, NCX 284, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)nitrosoamino]benzeneacetic Acid, NCX 284
IUPAC navn 2-[2-(2,6-dichloro-N-nitrosoanilino)phenyl]eddikesyre
SMIL OC(=O)Cc1ccccc1N(N=O)c2c(Cl)cccc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodiclofenac
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl2N2O3/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)18(17-21)12-7-2-1-4-9(12)8-13(19)20/h1-7H,8H2,(H,19,20)
Formel vægt 324.0068
Procent renhed >95%