missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitrosodibenzylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodibenzylamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| Formel vægt | 226.1106 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?