Få mere at vide
N-Nitrosodibenzylamine, Mikromol
Artikelnummer. 30462725
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30462725 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30462725 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3987.130025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosodibenzylamine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodibenzylamine
CAS 5336-53-8
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodibenzylamine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Løsningstype Neat
SMIL O=NN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC navn N,N-dibenzylnitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 226.1106 g/mol