Få mere at vide
N-Nitrosodibenzylamine, Mikromol
Beskrivelse
N-Nitrosodibenzylamine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodibenzylamine |
| CAS | 5336-53-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosodibenzylamine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H14 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=NN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | N,N-dibenzylnitrous amide |
| Vis mere |