Få mere at vide
N-Nitrosodibenzylamine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodibenzylamine D4 (Dimethylen D4) |
| CAS | 20002-23-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 D4 H10 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Nitrosodibenzylamine D4 (Dimethylen D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/i11D2,12D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N(N=O)C([2H])([2H])c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N,N-bis[dideuterio(phenyl)methyl]nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.298 |
| Vis mere |