Få mere at vide
N-Nitrosodibenzylamine-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosodibenzylamine D10 (Diphenyl D10) |
| CAS | 1794791-25-5 |
| Molekylær formel | C14 D10 H4 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Nitrosodibenzylamine D10 (Diphenyl D10) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CN(Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])N=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | N,N-bis[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.335 |
| Formel vægt | 236.173 |