missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitrosodibenzylamine-d10, TRC

Artikelnummer. 30474459
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474459 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30474459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52545210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodibenzylamine D10 (Diphenyl D10)
CAS 1794791-25-5
Molekylær formel C14 D10 H4 N2 O
Mængde 10 mg
Synonym N-Nitrosodibenzylamine D10 (Diphenyl D10)
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O/c17-15-16(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(CN(Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn N,N-bis[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 236.335
Formel vægt 236.173
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.