Få mere at vide
N-Nitrosodi-(n-propyl)amin, Mikromol™
Artikelnummer. 18041680
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18041680 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041680 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.200100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-nitrosodi-(n-propyl)amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-di-n-propylamine
CAS 621-64-7
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso-di-n-propylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl-, Dipropylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Nitroso-N-propyl-1-propanamine, Dipropylnitrosamine, N,N-Dipropylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-propylamine, N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodipropylamine, NSC 133, N-Nitroso-di-n-propylamine
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCCN(CCC)N=O
IUPAC navn N,N-dipropylnitrous amid
Molekylvægt (g/mol) 130.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 130,1106 g/mol