Få mere at vide
N-nitrosodi-(n-butyl)amin, Mikromol™
Artikelnummer. 18063100
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18063100 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.150100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-nitrosodi-(n-butyl)amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-di-n-butylamine
CAS 924-16-3
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso-di-n-butylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H18 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMIL CCCCN(CCCC)N=O
IUPAC navn N,N-dibutylnitrous amid
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 158,1419 g/mol