Få mere at vide
N-Nitrosodesmethyltripelennamine, Mikromol
Artikelnummer. 30458719
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458719 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30458719 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1631.020025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosodesmethyltripelennamine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodesmethyltripelennamine
CAS 57830-36-1
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodesmethyltripelennamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H18 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Ethanediamine, N-methyl-N-nitroso-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl- (9CI), N1-Methyl-N1-nitroso-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine
InChI formel InChI=1S/C15H18N4O/c1-18(17-20)11-12-19(15-9-5-6-10-16-15)13-14-7-3-2-4-8-14/h2-10H,11-13H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CN(CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2)N=O
IUPAC navn N-[2-[benzyl(pyridin-2-yl)amino]ethyl]-N-methylnitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 270.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 270.148 g/mol