Få mere at vide
N-Nitrosodesmethylchlorpromazine, Mikromol
Artikelnummer. 30461945
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461945 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461945 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0420.140025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosodesmethylchlorpromazine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodesmethylchlorpromazine
CAS 55855-44-2
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosodesmethylchlorpromazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 Cl N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N-methyl-N-nitroso-, 2-Chloro-N-methyl-N-nitroso-10H-phenothiazine-10-propanamine, N-Nitrosodesmethylchlorpromazine, [3-(2-Chloro-phenothiazin-10-yl)-propyl]-methyl-nitroso-amine
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3OS/c1-19(18-21)9-4-10-20-13-5-2-3-6-15(13)22-16-8-7-12(17)11-14(16)20/h2-3,5-8,11H,4,9-10H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CN(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)N=O
IUPAC navn N-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-N-methylnitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 333.836
Mængde 25 mg
Formel vægt 333.07 g/mol