Få mere at vide
N-nitrosodesipramin, TRC
Artikelnummer. 30041351
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041351 50 mg
30040726 10 mg
30007382 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN13739050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57164-17-7
Molekylær formel C18H21N3O
Molekylvægt (g/mol) 295.38
Synonym 10,11-Dihydro-N-methyl-N-nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine
IUPAC navn N-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl]-N-methylnitro-amid
SMIL CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodesipramine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O/c1-20(19-22)13-6-14-21-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)21/h2-5,7-10H,6,11-14H2,1H3
Formel vægt 295.1685