Få mere at vide
N-nitrosociprofloxacin, Mikromol
Beskrivelse
N-nitrosociprofloxacin, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosociprofloxacin |
| CAS | 864443-44-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitrosociprofloxacin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17H17FN4O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-nitrosopiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-nitroso-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid; |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17FN4O4/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-3-5-21(19-26)6-4-20)22(10-1-2-10)9-12(16(11)23)17(24)25/h7-10H,1-6H2,(H,24,25) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)N=O)c(F)cc3C1=O |
| Vis mere |