Få mere at vide
N-Nitrosocarvedilol, Mikromol
Artikelnummer. 30463531
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463531 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463531 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0291.240025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosocarvedilol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosocarvedilol
CAS 2248746-67-8
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosocarvedilol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C24 H25 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(3-((9H-Carbazol-4-yl)oxy)-2-hydroxypropyl)-N-(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)nitrous Amide, 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]nitrosoamino]-, N-Nitroso Carvedilol, N-Nitrosocarvedilol
InChI formel InChI=1S/C24H25N3O5/c1-30-21-10-4-5-11-22(21)31-14-13-27(26-29)15-17(28)16-32-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)25-20/h2-12,17,25,28H,13-16H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)N=O
IUPAC navn N-[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]-N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 435.472
Mængde 25 mg
Formel vægt 435.179 g/mol