Få mere at vide
N-nitrosobis(2-oxopropyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30007915
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007915 100 mg
30012523 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN525250100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60599-38-4
Molekylær formel C6 H10 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 158.16
Synonym N-Nitroso Bis(2-Oxopropyl)amine
IUPAC navn N,N-bis(2-oxopropyl)lattergasamid
SMIL CC(=O)CN(CC(=O)C)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h3-4H2,1-2H3
Formel vægt 158.0691
Procent renhed >95%