Få mere at vide
N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amin, TRC
Artikelnummer. 18061110
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18061110 100 mg
18003020 25 mg
18013420 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN525225100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53609-64-6
Molekylær formel C6 H14 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Synonym 1,1'-(Nitrosoimino)bis[2-propanol], 2,2'-Dihydroxydipropylnitrosamine, DHPN, Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine, Diisopropanolnitrosamine, N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine, N-Nitrosodiisopropanolamine, Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
IUPAC navn N,N-bis(2-hydroxypropyl)nitroamid
SMIL CC(O)CN(CC(C)O)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 162.1004
Procent renhed >95%