Learn More
N-nitrosobis(2-hydroxypropyl)amin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 162.1004 |
| Procent renhed | >95% |