Få mere at vide
N-nitrosobenzylmethyl-d3-amin, TRC
Artikelnummer. 30474528
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30474528 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30474528 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5299641MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3)
CAS 62845-80-1
Molekylær formel C8H7D3N2O
Mængde 1 mg
Synonym Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)-N-nitroso- (9CI), N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-N-nitrosobenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine-d3, N-Nitroso-N-(methyl-d3)benzylamine
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(N=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn N-benzyl-N-(methyl-d3)lattergasamid
Molekylvægt (g/mol) 153.2
Formel vægt 153.1