Få mere at vide
N-nitrosobenzylmethyl-d3-amin, CDN
Artikelnummer. 30328438
Skift visning
Mængde:
0.05 g
0.1 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30328438 0.05 g -
30325012 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30328438 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND71780.05G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3)
CAS 62845-80-1
Molekylær formel C8H7D3N2O
Mængde 0.05 g
Synonym Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)-N-nitroso- (9 CI), N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-N-nitrosobenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine-d3, N-Nitroso-N-(methyl-d3)benzylamine
InChI formel InChI=1 S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6 H,7H2,1H3/i1D3
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])N(N=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn N-benzyl-N-(methyl-d3)lattergasamid
Molekylvægt (g/mol) 153.2
Formel vægt 153,1 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed