Få mere at vide
N-nitrosoatrazin, TRC
Artikelnummer. 30135866
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135866 1 g
30006091 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5248001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56525-09-8
Molekylær formel C8 H13 Cl N6 O
Molekylvægt (g/mol) 244.68
Synonym 6-Chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-N2-nitroso-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-Chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl)-N-nitroso-1,3,5-triazine-2,4-diamine;
IUPAC navn N-[4-klor-6-(propan-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-N-ethylnitro amid
SMIL CCN(N=O)c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosoatrazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H13ClN6O/c1-4-15(14-16)8-12-6(9)11-7(13-8)10-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,11,12,13)
Formel vægt 244.0839
Procent renhed >95%