Få mere at vide
N-Nitrosoatenolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosoatenolol |
| CAS | 134720-04-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H21 N3 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzeneacetamide','4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]benzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O4/c1-10(2)17(16-20)8-12(18)9-21-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)19/h3-6,10,12,18H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,19) |
| SMIL | CC(C)N(CC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)N=O |
| IUPAC navn | 2-[4-[2-hydroxy-3-[nitroso(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.33 |
| Vis mere |