Få mere at vide
N-Nitrosoatenolol, Mikromol
Artikelnummer. 30457706
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457706 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.200025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitrosoatenolol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosoatenolol
CAS 134720-04-0
Analyt- eller komponentnavne N-Nitrosoatenolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H21 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]benzeneacetamide
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O4/c1-10(2)17(16-20)8-12(18)9-21-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)19/h3-6,10,12,18H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,19)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)N(CC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)N=O
IUPAC navn 2-[4-[2-hydroxy-3-[nitroso(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 295.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 295.1532 g/mol