Få mere at vide
N-Nitrosoanabasine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320882
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320882 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320882 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15600500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-N-Nitrosoanabasine
CAS 37620-20-5
Analyt- eller komponentnavne (RS)-N-Nitrosoanabasine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, Piperidine, 1-nitroso-2-(3-pyridyl)- (6CI,7CI), 3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine, (R,S)-N-Nitroso Anabasine, (RS)-N-Nitrosoanabasine
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2
SMIL O=NN1CCCCC1c2cccnc2
IUPAC navn 3-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 191.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 191.1059 g/mol