Få mere at vide
N-Nitrosoanabasine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-N-Nitrosoanabasine |
| CAS | 37620-20-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-N-Nitrosoanabasine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, Piperidine, 1-nitroso-2-(3-pyridyl)- (6CI,7CI), 3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine, (R,S)-N-Nitroso Anabasine, (RS)-N-Nitrosoanabasine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2 |
| SMIL | O=NN1CCCCC1c2cccnc2 |
| Vis mere |