missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Nitroso Vortioxetine, TRC

Artikelnummer. 30468331
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468331 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN62056010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitrosovortioxetine
CAS 2925447-38-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H21 N3 O S
Mængde 10 mg
Synonym N-Nitrosovortioxetine
InChI formel InChI=1S/C18H21N3OS/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)23-18-6-4-3-5-16(18)20-9-11-21(19-22)12-10-20/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3
SMIL Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCN(CC3)N=O)c(C)c1
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]-4-nitrosopiperazine
Molekylvægt (g/mol) 327.4438
Formel vægt 327.1405
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.