missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso Vortioxetine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosovortioxetine |
| CAS | 2925447-38-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H21 N3 O S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Nitrosovortioxetine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3OS/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)23-18-6-4-3-5-16(18)20-9-11-21(19-22)12-10-20/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCN(CC3)N=O)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]-4-nitrosopiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.4438 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?