Få mere at vide
N-Nitroso Varenicline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosovarenicline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2/t8-,9+ |
| Formel vægt | 245.13 |
| Procent renhed | >95% |