missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso Tamsulosin Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosotamsulosin |
| CAS | 2892260-31-8 |
| Molekylær formel | C20 H27 N3 O6 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (R)-5-(2-((2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl)(nitroso)amino)propyl)-2-methoxybenzenesulfonamide, N-Nitroso Tamsulosin, N-Nitrosotamsulosin |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N3O6S/c1-4-28-17-7-5-6-8-18(17)29-12-11-23(22-24)15(2)13-16-9-10-19(27-3)20(14-16)30(21,25)26/h5-10,14-15H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,25,26)/t15-/m1/s1 |
| SMIL | CCOc1ccccc1OCCN(N=O)[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl-nitrosoamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.51 |
| Formel vægt | 437.162 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?