Få mere at vide
N-nitroso Sertralin, TRC
Artikelnummer. 30465471
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30465471 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30465471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN12390050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso Sertraline
CAS 3006789-98-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H16Cl2N2O
Mængde 50 mg
Synonym N-[(1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)tetralin-1-yl]-N-methyl-nitrous Amide, N-Nitrososertraline, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-N-nitroso-','(1S,4S)- (ACI)
InChI formel InChI=1S/C17H16Cl2N2O/c1-21(20-22)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
SMIL ClC(C(Cl)=C1)=CC=C1[C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](N(N=O)C)CC2
IUPAC navn N-[(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-N-methylnitrous amid
Molekylvægt (g/mol) 335.23
Formel vægt 334.064
Procent renhed >95