Få mere at vide
N-nitroso Sertralin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Sertraline |
| CAS | 3006789-98-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17H16Cl2N2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[(1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)tetralin-1-yl]-N-methyl-nitrous Amide, N-Nitrososertraline, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-N-nitroso-','(1S,4S)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Cl2N2O/c1-21(20-22)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1 |
| SMIL | ClC(C(Cl)=C1)=CC=C1[C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](N(N=O)C)CC2 |
| IUPAC navn | N-[(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-N-methylnitrous amid |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.23 |
| Show More |