missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-nitroso Rasagiline, TRC

Artikelnummer. 30134391
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134391 500 mg
30133482 250 mg
17970325 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN965525500MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2470278-90-9
Molekylær formel C12 H12 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 200.237
Synonym N-Nitrosorasagiline, N-[(1R)-indan-1-yl]-N-prop-2-ynyl-nitrous amide, (1R)-N-nitroso-N-2-propyn-1-yl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
IUPAC navn N-[(1R)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-N-prop-2-ynylnitrous amide
SMIL O=NN(CC#C)[C@@H]1CCc2ccccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Nitrosorasagiline
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c1-2-9-14(13-15)12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12H,7-9H2/t12-/m1/s1
Formel vægt 200.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.