Få mere at vide
N-Nitroso Prilocaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Prilocaine |
| CAS | 211490-46-9 |
| Molekylær formel | C13H19N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Propanamide','N-(2-methylphenyl)-2-(nitrosopropylamino)- (9CI','ACI), N-(2-Methylphenyl)-2-(nitrosopropylamino)propanamide (ACI), N-Nitroso Prilocaine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O2/c1-4-9-16(15-18)11(3)13(17)14-12-8-6-5-7-10(12)2/h5-8,11H,4,9H2,1-3H3,(H,14,17) |
| SMIL | O=NN(CCC)C(C(=O)NC=1C=CC=CC1C)C |
| IUPAC navn | 2-(nitroso(propyl)amino)-N-(o-tolyl)propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vægt | 249.15 |