missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso Paroxetine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosoparoxetine |
| CAS | 2361294-43-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H19 F N2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-Nitroso Paroxetine, Piperidine','3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-nitroso-','(3S,4R)- (ACI), (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-nitrosopiperidine (ACI), (3S,4R)-3-[(1,3-Dioxaindan-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-nitros |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19FN2O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-22(21-23)10-14(17)11-24-16-5-6-18-19(9-16)26-12-25-18/h1-6,9,14,17H,7-8,10-12H2/t14-,17-/m0/s1 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCN(C[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3)N=O |
| IUPAC navn | (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)-1-nitrosopiperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.364 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?