Få mere at vide
N-Nitroso Nipecotic Acid-d4 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Nipecotic Acid-d4 (Major) |
| CAS | 1329834-25-4 |
| Molekylær formel | C6H6D4N2O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-Nitroso-3-piperidinecarboxylic Acid-d4, 1-Nitrosonipecotic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O3/c9-6(10)5-2-1-3-8(4-5)7-11/h5H,1-4H2,(H,9,10)/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])CCC(C(=O)O)C([2H])([2H])N1N=O |
| IUPAC navn | 2,2,6,6-tetradeuterio-1-nitrosopiperidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.18 |
| Formel vægt | 162.0942 |