Få mere at vide
N-nitroso nebivolol (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30133566
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133566 5 mg
17913865 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5319005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1391051-68-5
Molekylær formel C22 H24 F2 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 434.43
Synonym N,N-Bis[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]nitrous amide
IUPAC navn N,N-bis[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-hydroxyethyl] lattergasamid
SMIL OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso Nebivolol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Formel vægt 434.1653
Procent renhed >95%