missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Nitroso-Naphazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso Naphazoline |
| CAS | 2703749-87-3 |
| Molekylær formel | C14 H13 N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Nitroso Naphazoline, Imidazolidine','2-(1-naphthalenylmethylene)-1-nitroso-, 2-(1-Naphthalenylmethylene)-1-nitroso-imidazolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O/c18-16-17-9-8-15-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7,10,15H,8-9H2/b14-10+ |
| SMIL | O=NN1CCN/C/1=C\c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | (2E)-2-(naphthalen-1-ylmethylidene)-1-nitrosoimidazolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.273 |
| Formel vægt | 239.106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?