Få mere at vide
N-nitroso-n-propyl urea indeholder 40% vand, ~2% eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30482362
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482362 1 g
30470845 10 g
30464380 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5457501G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 816-57-9
Molekylær formel C4 H9 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Synonym Urea, N-nitroso-N-propyl- (9CI, ACI), N-Nitroso-N-propylurea (ACI), Urea, 1-nitroso-1-propyl- (7CI, 8CI), 1-n-Propyl-1-nitrosourea, 1-Nitroso-1-propylurea, 1-Propyl-1-nitrosourea, N-(n-Propyl)-N-nitrosourea, N-Propyl-N-nitrosourea, NPU, NSC 46792
IUPAC navn 1-nitroso-1-propylurea
SMIL CCCN(N=O)C(=O)N
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-propylurea
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-2-3-7(6-9)4(5)8/h2-3H2,1H3,(H2,5,8)
Formel vægt 131.0695
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.