Få mere at vide
N-Nitroso-N,N-di(3,5,5-trimethylhexyl)amine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-N,N-di(3,5,5-trimethylhexyl)amine-d4 |
| CAS | 1346603-10-8 |
| Molekylær formel | C18H34D4N2O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3,5,5-Trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-1-hexanamine-d4, Bis(3,5,5-trimethylhexyl)-N-nitrosoamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H38N2O/c1-15(13-17(3,4)5)9-11-20(19-21)12-10-16(2)14-18(6,7)8/h15-16H,9-14H2,1-8H3/i11D2,12D2 |
| SMIL | [2H]C(N(N=O)C([2H])([2H])CC(C)CC(C)(C)C)([2H])CC(C)CC(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.53 |
| Formel vægt | 302.3235 |