Få mere at vide
N-nitroso-N,N-di(3,5,5-trimethylhexyl)amin (>85%), TRC
Artikelnummer. 17999644
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17999644 25 mg
17938014 100 mg
17938414 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17999644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52580025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1207995-62-7
Molekylær formel C18 H38 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 298.5071
Synonym 3,5,5-Trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-1-hexanamine, 1-Hexanamine, 3,5,5-trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-, N-Nitrosodiisononylamine
IUPAC navn N,N-bis(3,5,5-trimethylhexyl)lattergasamid
SMIL CC(CCN(CCC(C)CC(C)(C)C)N=O)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosodiisononylamine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H38N2O/c1-15(13-17(3,4)5)9-11-20(19-21)12-10-16(2)14-18(6,7)8/h15-16H,9-14H2,1-8H3
Formel vægt 298.2984