Få mere at vide
N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052178
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052178 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052178 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.140100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Butyl-N-methylnitrosamine
CAS 7068-83-9
Analyt- eller komponentnavne N-Butyl-N-methylnitrosamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Butanamine, N-methyl-N-nitroso-, Butylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-1-butanamine, Methylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-butylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-methylbutylamine, N-Nitrosobutylmethylamine, N-Nitrosomethylbutylamine, Nitrosomethylbutylamine, n-Butylmethylnitrosamine, N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine, NBMA
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
SMIL CCCCN(C)N=O
IUPAC navn N-butyl-N-methylnitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 116.095 g/mol