Få mere at vide
N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine 1.0 mg/ml in Methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30458231
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458231 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458231 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.14L21000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine 1.0 mg/ml in Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Butyl-N-methylnitrosamine
CAS 7068-83-9
Analyt- eller komponentnavne N-Butyl-N-methylnitrosamine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C5 H12 N2 O
Koncentration 1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Butanamine, N-methyl-N-nitroso-, Butylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-1-butanamine, Methylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-butylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-methylbutylamine, N-Nitrosobutylmethylamine, N-Nitrosomethylbutylamine, Nitrosomethylbutylamine, n-Butylmethylnitrosamine, N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine, NBMA
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CCCCN(C)N=O
IUPAC navn N-butyl-N-methylnitrous amide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 116.095 g/mol