Få mere at vide
N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17922706
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17922706 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17922706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.160100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine
CAS 2680532-87-8
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H16 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Nitroso-N-isopropyl-N-n-butylamine, N-Nitroso-N-n-butylamine-N-isopropylamine, NBiPA
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O/c1-4-5-6-9(8-10)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMIL CCCCN(N=O)C(C)C
IUPAC navn N-butyl-N-propan-2-ylnitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 144.2147
Mængde 100 mg
Formel vægt 144.1263 g/mol